Learn More
2,3-Difluor-4-Hydroxybenzonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454927
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15454927 1 g 1 Gramm
15464927 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454927 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32231.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 126162-38-7 | Molecular Formula: C7H3F2NO | Molecular Weight: 155.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126162-38-7
Summenformel C7H3F2NO
Molekulargewicht (g/mol) 155.10
MDL-Nummer MFCD00269596
InChI-Schlüssel UIJJJWADIVZXNT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736978
IUPAC-Name 2,3-difluoro-4-hydroxybenzonitrile
SMILES OC1=C(F)C(F)=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Schmelzpunkt 145°C to 149°C
Menge 1 g
Synonym 4-cyano-2,3-difluorophenol, 2,3-difluoro-4-cyanophenol, 2,3-difluoro-4-cyano phenol, benzonitrile,2,3-difluoro-4-hydroxy, benzonitrile, 2,3-difluoro-4-hydroxy, 2,3-difluoro-4-hydroxybenzenecarbonitrile, pubchem2222, acmc-1c5t8, ksc514s9h, attercop-chm at134987
Formelmasse 155.1
Reinheit (%) 95%