Learn More
2,3-Difluor-4-Methoxybenzoesäure, 97+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15423397
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15423397
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26118.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 329014-60-0
Summenformel C8H6F2O3
Molekulargewicht (g/mol) 188.13
MDL-Nummer MFCD03428569
InChI-Schlüssel OBSJPUVORWCLNA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3611682
IUPAC-Name 2,3-difluor-4-methoxybenzoesäure
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)C(=O)O)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 222°C to 224°C
Menge 250 mg
Synonym 2,3-difluoro-4-methoxy-benzoic acid, benzoic acid,2,3-difluoro-4-methoxy, benzoic acid, 2,3-difluoro-4-methoxy, pubchem4939, acmc-20aoh0, ksc569k3p
Formelmasse 188.13
Reinheit (%) ≥97%