Learn More
2,3-Difluor-4-Methylbenzamid, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11431307
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11431307 1 g 1 Gramm
11441307 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11431307
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24254.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 261763-35-3
Summenformel C8H7F2NO
Molekulargewicht (g/mol) 171.15
MDL-Nummer MFCD01631633
InChI-Schlüssel JWPKXGWPXBRCLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-1cq0b, 2,3-difluoro-p-toluamide, 2,3-difluoro-4-methyl-benzamide, benzamide,2,3-difluoro-4-methyl, benzamide, 2,3-difluoro-4-methyl, 2,3-bis fluoranyl-4-methyl-benzamide
PubChem CID 2774139
IUPAC-Name 2,3-difluoro-4-methylbenzamide
SMILES CC1=CC=C(C(N)=O)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Difluoro-4-methylbenzamide
Schmelzpunkt 158°C to 162°C
Menge 1 g
Formelmasse 171.15
Reinheit (%) ≥97%