Learn More
2,3-Difluor-4-methylbenzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11344935
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11344935
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L18170.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 261763-38-6
Summenformel C8H5ClF2O
Molekulargewicht (g/mol) 190.57
MDL-Nummer MFCD01631645
InChI-Schlüssel IHRMSSGDXMQPBA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774144
IUPAC-Name 2,3-difluor-4-methylbenzoylchlorid
SMILES CC1=CC=C(C(Cl)=O)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Difluoro-4-methylbenzoyl chloride
Brechungsindex 1.522
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 2,3-difluoro-4-methyl-benzoyl chloride, acmc-20aogw, 2,3-difluoro-p-toluoyl chloride, 2,3-difluoro-4-methylbenzoylchloride, benzoyl chloride,2,3-difluoro-4-methyl, benzoyl chloride, 2,3-difluoro-4-methyl, 2,3-bis fluoranyl-4-methyl-benzoyl chloride, 2,3-difluoro-4-methylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2,3-difluoro-4-methyl-9ci
Formelmasse 190.58
Reinheit (%) 97%