Learn More
2,3-Difluor-6-methoxyphenol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15473467
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15473467
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26459.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 186306-70-7
Summenformel C7H6F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 160.12
MDL-Nummer MFCD04116024
InChI-Schlüssel HDQMXTCQIQIJFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-20ajxc, 2,3-difluoro 6-methoxy phenol, phenol, 2,3-difluoro-6-methoxy-9ci
PubChem CID 3269728
IUPAC-Name 2,3-difluor-6-methoxyphenol
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Difluoro-6-methoxyphenol
Schmelzpunkt 44°C to 47°C
Menge 250 mg
Formelmasse 160.12
Reinheit (%) 97%