Learn More
2,3-Difluorbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11490591
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490591 1 g 1 Gramm
11400601 5 g 5 Gramm
11454110 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490591 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20093.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2646-91-5
Summenformel C7H4F2O
Molekulargewicht (g/mol) 142.105
MDL-Nummer MFCD00010292
InChI-Schlüssel WDBAXYQUOZDFOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,3-difluoro, 2,3-difluoro benzaldehyde, 2,3-difluoro-benzaldehyde, difluoro-benzaldehyde, pubchem1436, 2,3 difluorobenzaldehyde, acmc-1cr6r, 2,3-difluorobenzaldehyde?, 2,3-difluorobenzaldehyde, ksc493k8r
PubChem CID 137664
IUPAC-Name 2,3-Difluorbenzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)F)C=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,3-Difluorobenzaldehyde
Dichte 1.301
Siedepunkt 69°C to 70°C (15 mmHg)
Flammpunkt 58°C (136°F)
Brechungsindex 1.5
Menge 1 g
UN-Nummer UN1989
Beilstein 2961554
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 142.11
Reinheit (%) 98%