Learn More
2,3-Difluorbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10793151 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10793151 1 g Glasflasche 1 Gramm
10177513 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10793151 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 303510010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Chemische Identifikatoren
CAS 2646-91-5
Summenformel C7H4F2O
Molekulargewicht (g/mol) 142.11
MDL-Nummer MFCD00010292
InChI-Schlüssel WDBAXYQUOZDFOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,3-difluoro, 2,3-difluoro benzaldehyde, 2,3-difluoro-benzaldehyde, difluoro-benzaldehyde, pubchem1436, 2,3 difluorobenzaldehyde, acmc-1cr6r, 2,3-difluorobenzaldehyde?, 2,3-difluorobenzaldehyde, ksc493k8r
PubChem CID 137664
IUPAC-Name 2,3-Difluorbenzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)F)C=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2, 3-Difluorobenzaldehyde
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.3000g/mL
Siedepunkt 64°C to 65°C (17.0 mmHg)
Flammpunkt 58°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel F2C6H3CHO
Brechungsindex 1.4980 to 1.5
Menge 1 g
Relative Dichte 1.3
Formelmasse 142.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig