Learn More
2,3-Difluorobenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412728
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11412728 25 g 25 Gramm
11492718 1 g 1 Gramm
11402728 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412728 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16717.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4519-39-5 | C7H3F2O2 | 157.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4519-39-5
Summenformel C7H3F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 157.10
MDL-Nummer MFCD00010267
InChI-Schlüssel JLZVIWSFUPLSOR-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,3-difluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2,3-difluoro, difluorobenzoic acid, difluorobenzoic acid;, pubchem1379, 2,3 difluorobenzoic acid, acmc-209k0x, 2,3-difluoro benzoic acid, 2,3-difluorobenzoic acid;, ksc235o6t
PubChem CID 370590
IUPAC-Name 2,3-difluorbenzoesäure
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=CC(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Difluorobenzoic acid
Schmelzpunkt 160°C to 164°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 2640781
Formelmasse 158.11
Reinheit (%) 98%