Learn More
2,3-Difluorobenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10648211 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10648211 10 g Glasflasche 10 Gramm
10361434 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10648211 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 311470100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4519-39-5
Summenformel C7H3F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 157.10
MDL-Nummer MFCD00010267
InChI-Schlüssel JLZVIWSFUPLSOR-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,3-difluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2,3-difluoro, difluorobenzoic acid, difluorobenzoic acid;, pubchem1379, 2,3 difluorobenzoic acid, acmc-209k0x, 2,3-difluoro benzoic acid, 2,3-difluorobenzoic acid;, ksc235o6t
PubChem CID 370590
IUPAC-Name 2,3-difluorobenzoate
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=CC(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Difluorobenzoic acid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 161°C to 165°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel F2C6H3COOH
Menge 10 g
Formelmasse 158.11
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Powder