Learn More
2,3-Difluorphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023424
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11458806
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16971.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6418-38-8 | C6H4F2O | 130.094 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6418-38-8
Summenformel C6H4F2O
Molekulargewicht (g/mol) 130.094
MDL-Nummer MFCD00010262
InChI-Schlüssel RPEPGIOVXBBUMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,3-difluoro, phenol, difluoro, 2,3-difluoro phenol, difluorophenol, difluoro-phenol, 2.3-difluorophenol, 2,3-difluoro-phenol, pubchem1494, acmc-1b6pt, 2,3-bis fluoranyl phenol
PubChem CID 80879
IUPAC-Name 2,3-difluorphenol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Difluorophenol
Schmelzpunkt 34°C to 38°C
Siedepunkt 53°C to 55°C (25 mmHg)
Flammpunkt 56°C (132°F)
Geruch Phenol-like
Menge 1 g
UN-Nummer UN2921
Beilstein 2082265
Formelmasse 130.09
Reinheit (%) ≥98%