Learn More
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-6-sulfonyl chloride |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Amber Glass Bottle |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 234.66 |
Reinheit (%) | 97% |