missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3-Dihydro-1H-indene-2-carboxylic acid, 95%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30946437
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30946437 10 g
30932434 250 mg
30932202 5 g
30933635 1 g
30943338 100 g
30941061 25 g
30939715 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30946437 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD005110g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,3-Dihydro-1H-indene-2-carboxylic acid
CAS 25177-85-9
Summenformel C10H10O2
MDL-Nummer MFCD00085095
Menge 10 g
SMILES OC(=O)C1CC2=CC=CC=C2C1
Molekulargewicht (g/mol) 162.19
Reinheit (%) 95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.