Learn More
2,3-Dihydro-1H-indene-5-sulfonyl chloride, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31005931
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31005931 100 mg
30989323 250 mg
31002340 5 g
31000355 25 g
30989326 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31005931 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD134530100mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dihydro-1H-indene-5-sulfonyl chloride
CAS 52205-85-3
Summenformel C9H9ClO2S
MDL-Nummer MFCD05237217
Menge 100 mg
SMILES O=S(C1=CC2=C(CCC2)C=C1)(Cl)=O
Molekulargewicht (g/mol) 216.68
Reinheit (%) 98%