Learn More
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbothioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250mg
1g
5g
306936-08-3
C9H9NOS
179.237
MFCD00728868
SOAROQIQNPHLJX-UHFFFAOYSA-N
2,3-dihydrobenzo b furan-5-carbothioamide, 2,3-dihydrobenzofuran-5-carbothioamide, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-thioamide, maybridge1_008543, 2,3-dihydrobenzofuran-5-thioamide, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-thiocarboxamide, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carbothioic acid amide, amino-2,3-dihydrobenzo b furan-5-ylmethane-1-thione
2736118
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-carbothioamid
C1COC2=C1C=C(C=C2)C(=S)N
306936-08-3
C9H9NOS
179.237
MFCD00728868
SOAROQIQNPHLJX-UHFFFAOYSA-N
2,3-dihydrobenzo b furan-5-carbothioamide, 2,3-dihydrobenzofuran-5-carbothioamide, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-thioamide, maybridge1_008543, 2,3-dihydrobenzofuran-5-thioamide, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-thiocarboxamide, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carbothioic acid amide, amino-2,3-dihydrobenzo b furan-5-ylmethane-1-thione
2736118
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-carbothioamid
C1COC2=C1C=C(C=C2)C(=S)N
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbothioamide
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1g
Formelmasse 179.24
Reinheit (%) 97%