Learn More
2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]Dioxin-5-ylmethanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10341673
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
859851-01-7
C7H8O3S
172.20
MFCD08060539
LRWVQOFWMRDMHM-UHFFFAOYSA-N
2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-ylmethanol, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-ylmethanol, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-methanol,2,3-dihydro, 3,4-ethylenedioxy-thiophene-methanol, 2-hydroxymethyl-3,4-ethylene dioxythiophene, 2,3-dihydrothieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-methanol, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxan-5-ylmethan-1-ol, 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-yl methanol, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-methanol, 2,3-dihydro
7537657
OCC1=C2OCCOC2=CS1
859851-01-7
C7H8O3S
172.20
MFCD08060539
LRWVQOFWMRDMHM-UHFFFAOYSA-N
2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-ylmethanol, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-ylmethanol, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-methanol,2,3-dihydro, 3,4-ethylenedioxy-thiophene-methanol, 2-hydroxymethyl-3,4-ethylene dioxythiophene, 2,3-dihydrothieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-methanol, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxan-5-ylmethan-1-ol, 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-yl methanol, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-methanol, 2,3-dihydro
7537657
OCC1=C2OCCOC2=CS1
Chemischer Name oder Material 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-ylmethanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name 2,3-Dihydrothyeno[3,4-b][1,4]Dioxin-5-ylmethanol
Formelmasse 172.2
Reinheit (%) 97%