Learn More
2,3-Dihydroxybenzoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3-Dihydroxybenzoic acid |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6O4/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11) |
| Formelmasse | 154.0266 |