Learn More
2,3-Dihydroxynaphthalen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404110
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11404110 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11404110 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11307.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.91 €
    21.65 € / 10 Gramm
    Sparen 4.26 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
2,3-Dihydroxynaphthalin wird zur Herstellung von Farbstoffen, Pigmenten, fluoreszierenden Weißstoffen, Gerbstoffen, Antioxidantien und Antiseptika verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2,3-Dihydroxynaphthalin wird bei der Herstellung von Farbstoffen, Pigmenten, fluoreszierenden Aufhellern, Gerbstoffen, Antioxidantien und Antiseptika verwendet.
Löslichkeit
Schwach löslich in Wasser
Anmerkungen
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.Behälter dicht verschlossen lassen.Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dihydroxynaphthalene
CAS 92-44-4
Schmelzpunkt 162°C to 165°C
Flammpunkt 175°C
Summenformel C10H8O2
MDL-Nummer MFCD00004073
Menge 10 g
Beilstein 742375
Synonym 2,3-dihydroxynaphthalene, 2,3-naphthalenediol, 2,3-dihydroxynapthalene, 2,3-dihydroxy naphthalene, 2,3-dihydroxynaphthlene
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble aq. soln.
InChI-Schlüssel JRNGUTKWMSBIBF-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=C(O)C=C2C=CC=CC2=C1
IUPAC-Name Naphthalin-2,3-Diol
Molekulargewicht (g/mol) 160.17
PubChem CID 7091
ChEBI CHEBI:38135
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) 98%