Learn More
2,3-Dimethoxybenzaldehyde, MedChemExpress
Artikelnummer. 16421929
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16421929 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16421929 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY41407
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 2,3-Dimethoxybenzaldehyde (o-Veratraldehyde) is a benzaldehyde analog, with high antifungal activity (MIC=2.5 mM) 2,3-Dimethoxybenzaldehyde (o-Veratraldehyde) could be used for the synthesis of berberine.
2,3-Dimethoxybenzaldehyde (o-Veratraldehyde) is a benzaldehyde analog, with high antifungal activity (MIC=2.5 mM) 2,3-Dimethoxybenzaldehyde (o-Veratraldehyde) could be used for the synthesis of berberine.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethoxybenzaldehyde
Physikalische Form Solid
CAS 86-51-1
Farbe Off-White
Menge 1 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H10O3
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym o-Veratraldehyde 5,6-Dimethoxybenzaldehyde
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (601.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(C=O)C=CC=C1OC
Molekulargewicht (g/mol) 166.17
Formelmasse 166.17
Reinheit (%) 99.54%
Güte Research