Learn More
2,3-Dimethoxybenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022016
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11462008
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14592.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1521-38-6 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1521-38-6
Summenformel C9H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 182.18
MDL-Nummer MFCD00002432
InChI-Schlüssel FODBVCSYJKNBLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-veratric acid, benzoic acid, 2,3-dimethoxy, benzoic acid, dimethoxy, 2,3-dimethoxy benzoic acid, dimethoxybenzoic acid,2,3, o-veratric acid 6ci,7ci,8ci, 2,3-dimethoxybenzoicacid, dimethoxybenzoic acid, pubchem4948, 2,3-dimethoxy-benzoicaci
PubChem CID 15204
IUPAC-Name 2,3-Dimethoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC=CC(C(O)=O)=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 121°C to 124°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 10 g
Beilstein 2210858
Formelmasse 182.18
Reinheit (%) 99%