Learn More
2,3-Dimethoxyphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431957
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
Packungsgröße:
2 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15431957 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15431957 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044060.04
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethoxyphenol
CAS 5150-42-5
Dichte 1.182 g/mL
Siedepunkt 233°C to 234°C
Flammpunkt 108°C (226°F)
Summenformel C8H10O3
Brechungsindex 1.54
MDL-Nummer MFCD00008366
Menge 2 g
Synonym dimethoxyphenol, phenol, dimethoxy, unii-ow147i6c84, 1-hydroxy-2,3-dimethoxybenzene, pyrogallol 1,2-dimethyl ether, phenol, 2,3-dimethoxy, phenol,3-dimethoxy, 2,3-di-methoxyphenol, 2,3-dim ethoxyphenol, 2,3-dimethoxy phenol
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform.
InChI-Schlüssel QSZCGGBDNYTQHH-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC(=C1OC)O
IUPAC-Name 2,3-Dimethoxyphenol
Molekulargewicht (g/mol) 154.165
PubChem CID 78828
Formelmasse 154.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit