Learn More
2,3-Dimethyl-1,3-Butadien, 98 %, stab. Mit 100 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044042
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
513-81-5
C6H10
82.15
MFCD00008595
SDJHPPZKZZWAKF-UHFFFAOYSA-N
2,3-dimethyl-1,3-butadiene, biisopropenyl, 2,3-dimethylbutadiene, diisopropenyl, 2,3-dimethylenebutane, 1,3-butadiene, 2,3-dimethyl, unii-61tuu25hco, 61tuu25hco, 2,3-dimethyl-buta-1,3-diene, 2,3-diene
10566
2,3-dimethylbuta-1,3-diene
CC(=C)C(C)=C
513-81-5
C6H10
82.15
MFCD00008595
SDJHPPZKZZWAKF-UHFFFAOYSA-N
2,3-dimethyl-1,3-butadiene, biisopropenyl, 2,3-dimethylbutadiene, diisopropenyl, 2,3-dimethylenebutane, 1,3-butadiene, 2,3-dimethyl, unii-61tuu25hco, 61tuu25hco, 2,3-dimethyl-buta-1,3-diene, 2,3-diene
10566
2,3-dimethylbuta-1,3-diene
CC(=C)C(C)=C
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene undergoes Diels Alder cycloaddition reaction and it also participates in polymerization reactions. It is also involved in manufacturing of synthetic rubber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3-Dimethyl-1,3-Butadien durchläuft eine Diels-Alder-Cycloadditionsreaktion und nimmt auch an Polymerisationsreaktionen teil. Es ist auch an der Herstellung von synthetischem Gummi beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethyl-1,3-butadiene
Namenshinweis stabilized with 100ppm BHT
Schmelzpunkt -76°C
Dichte 0.726
Siedepunkt 68°C to 69°C
Flammpunkt −1°C (30°F)
Brechungsindex 1.438
Menge 10 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 605285
Merck Index 14,3238
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform. Immiscible with water.
Formelmasse 82.15
Reinheit (%) 98%