Learn More
{2-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl}methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10632285
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10632285 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
11326845 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10632285 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC59609DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 14573-97-8
Summenformel C12H19NO2
Molekulargewicht (g/mol) 209.29
MDL-Nummer MFCD09064995
InChI-Schlüssel KEQGOXOOPXJVFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-dimethylamino propoxy phenyl methanol, 2-3-dimethylamino propoxy phenyl, benzenemethanol,2-3-dimethylamino propoxy, 2-3-dimethylamino propoxy phenyl methan-1-ol
PubChem CID 23401802
IUPAC-Name [2-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl]methanol
SMILES CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material {2-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl}methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 209.29
Reinheit (%) 97%