Learn More
{2-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl}methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | {2-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl}methanol |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 209.29 |
| Reinheit (%) | 97% |