Learn More
2,3-Dimethylbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491629
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15491629 100 g 100 Gramm
15471629 5 g 5 Gramm
15481629 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491629 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64425.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5779-93-1 | C9H10O | 134.178 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5779-93-1
Summenformel C9H10O
Molekulargewicht (g/mol) 134.178
MDL-Nummer MFCD00798004
InChI-Schlüssel UIFVCPMLQXKEEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, dimethyl, hemellitaldehyde, dimethylbenzaldehyde, o-xylene-3-carboxaldehyde, dimethylformylbenzene, xylene-formaldehyde, pubchem3080, acmc-1ake8, 2,3-dimethyl-benzaldehyde, 2,3-dimethyl benzaldehyde
PubChem CID 34224
IUPAC-Name 2,3-Dimethylbenzaldehyd
SMILES CC1=CC=CC(=C1C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethylbenzaldehyde
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.029 g/mL
Siedepunkt 86°C to 88°C (10 mmHg)
Flammpunkt 101°C (214°F)
Brechungsindex 1.553
Menge 100 g
Beilstein 2238677
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit