Learn More
2,3-Dimethylbenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30369834
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30369834 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30369834 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD46400010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethylbenzaldehyde
CAS 5779-93-1
Summenformel C9 H10 O
Menge 10 g
Synonym Benzaldehyde, 2,3-dimethyl-, 2,3-Dimethylbenzaldehyde, Hemellitaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O/c1-7-4-3-5-9(6-10)8(7)2/h3-6H,1-2H3
SMILES Cc1cccc(C=O)c1C
IUPAC-Name 2,3-Dimethylbenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 134.18
Formelmasse 134.0732