Learn More
2,3-Dimethylbenzonitrile, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3-Dimethylbenzonitrile |
| CAS | 5724-56-1 |
| Summenformel | C9H9N |
| MDL-Nummer | MFCD00019744 |
| Menge | 1 g |
| SMILES | N#CC1=CC=CC(C)=C1C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 131.17 |
| Reinheit (%) | 98% |