Learn More
2,3-Dimethylnaphthalene, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31102431
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31102431 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31102431 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD13846100mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethylnaphthalene
CAS 581-40-8
Summenformel C12H12
MDL-Nummer MFCD00004119
Menge 100 mg
SMILES CC1=C(C)C=C2C=CC=CC2=C1
Molekulargewicht (g/mol) 156.22
Reinheit (%) 98%