Learn More
2,3-Dimethylphenylhydrazinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11427857 25 g 25 Gramm
11417857 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11427857 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16526.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 56737-75-8 | C8H13ClN2 | 172.656 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56737-75-8
Summenformel C8H13ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 172.656
MDL-Nummer MFCD00013380
InChI-Schlüssel UKAYNIJBIXNDDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethylphenylhydrazine hydrochloride, 2,3-dimethylphenyl hydrazine hydrochloride, 1-2,3-dimethylphenyl hydrazine hydrochloride, acmc-1atp8, 3-hydrazino-o-xylene hydrochloride, 2,3-dimethylphenylhydrazine, chloride, hydrazine, 2,3-dimethylphenyl-, hydrochloride 1:1
PubChem CID 2774885
IUPAC-Name (2,3-dimethylphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)NN)C.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼210°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 6096287
Formelmasse 172.66
Reinheit (%) 97%