Learn More
2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid, 96%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30949013
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30949013 250 mg
30936622 1 g
30944443 25 g
30930567 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30949013 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD11476250mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid
CAS 25128-35-2
Summenformel C9H5NO4
MDL-Nummer MFCD00612492
Menge 250 mg
SMILES O=C(C1=CC=CC2=C1NC(C2=O)=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 191.14
Reinheit (%) 96%