missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3-Diphenylmaleinsäureanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7046661
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
4808-48-4
C16H10O3
250.253
MFCD00005521
OUJCFCNZIUTYBH-UHFFFAOYSA-N
2,3-diphenylmaleic anhydride, diphenylmaleic anhydride, 3,4-diphenyl-2,5-furandione, diphenylfuran-2,5-dione, 2,3-diphenylmaleicanhydride, 2,5-furandione, 3,4-diphenyl, acmc-1asck, 2, 3,4-diphenyl, diphenyl-maleic anhydride, 2,5-furandione,3,4-diphenyl
78530
3,4-Diphenylfuran-2,5-Dion
C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)OC2=O)C3=CC=CC=C3
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
4808-48-4
C16H10O3
250.253
MFCD00005521
OUJCFCNZIUTYBH-UHFFFAOYSA-N
2,3-diphenylmaleic anhydride, diphenylmaleic anhydride, 3,4-diphenyl-2,5-furandione, diphenylfuran-2,5-dione, 2,3-diphenylmaleicanhydride, 2,5-furandione, 3,4-diphenyl, acmc-1asck, 2, 3,4-diphenyl, diphenyl-maleic anhydride, 2,5-furandione,3,4-diphenyl
78530
3,4-Diphenylfuran-2,5-Dion
C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)OC2=O)C3=CC=CC=C3

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,3-Diphenylmaleic anhydride
Schmelzpunkt 157°C to 160°C
Siedepunkt 236°C (15 mmHg)
Menge 1 g
Beilstein 191180
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 250.26
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'