Learn More
2-(3-Methylphenoxy)ethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351787
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11351787 10 g
11341787 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11351787 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04984.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13605-19-1 | Molecular Formula: C9H12O2 | Molecular Weight: 152.193 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13605-19-1
Summenformel C9H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.193
MDL-Nummer MFCD00014035
InChI-Schlüssel FDBXUXVQIOQYIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-methylphenoxy ethanol, 2-m-tolyloxy ethanol, ethanol, 2-3-methylphenoxy, ethylene glycol mono-m-tolyl ether, m-cresoxyethanol, 2-3-tolyloxy ethanol, ethanol, 2-m-tolyloxy, 2-3'-methylphenoxy ethanol, ethylene glycol m-cresyl ether, 2-3-methylphenoxy ethan-1-ol
PubChem CID 83611
IUPAC-Name 2-(3-methylphenoxy)ethanol
SMILES CC1=CC(=CC=C1)OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(3-Methylphenoxy)ethanol
Siedepunkt 104°C to 105°C (3 mmHg)
Menge 10 g
Beilstein 2247221
Formelmasse 152.19
Reinheit (%) 98%