Learn More
α-2,3-sialyltransferase-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497357
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16497357 5 mg -
16450937 50 mg 50 Milligramm
16424648 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16497357 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY112535
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress α-2,3-sialyltransferase-IN-1 (Lith-O-Asp analog) is a noncompetitive α-2,3-sialyltransferase inhibitor with an IC50 of 6 μM.
α-2,3-sialyltransferase-IN-1 (Lith-O-Asp analog) is a noncompetitive α-2,3-sialyltransferase inhibitor with an IC50 of 6 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α-2,3-sialyltransferase-IN-1
Physikalische Form Solid
CAS 881179-06-2
Farbe White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H45NO6
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Lith-O-Asp analog
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 103.7 mg/mL (210.92 mM)
SMILES C[C@@]1([C@@]2([H])[C@H](C)CCC(O)=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CC[C@@]3([H])[C@@]4(CC[C@@H](OC([C@H](N)CC(O)=O)=O)C3)C)([H])[C@]4([H])CC1
Molekulargewicht (g/mol) 491.66
Formelmasse 491.66
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research