Learn More
2(3)-tert-Butyl-4-Methoxyphenol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495537
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495537 50 g 50 Gramm
11405547 250 g 250 Gramm
11485537 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495537 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23530.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 25013-16-5 | C11H16O2 | 180.247 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
2(3)-Tert-Butyl-4-Methoxyphenol wird als industrielles Antioxidans verwendet. Es wird als Lebensmittelzusatzstoff, Konservierungsmittel in Lebensmittelverpackungen, Tierfutter, Kosmetika, Gummi- und Erdölprodukten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Methanol, Chloroform, Fetten und Ölen. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lagern Sie sie an einem dunklen Ort. Nicht in der Nähe von Licht und Oxidationsmitteln lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25013-16-5
Summenformel C11H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 180.247
MDL-Nummer MFCD01779059
InChI-Schlüssel MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-tert-butylanisole, 2-tert-Butyl-4-methoxyphenol, 3-bha, 4-methoxy-2-tert-butylphenol, 3-t-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, 2-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-tert-butyl-4-methoxy
PubChem CID 8456
ChEBI CHEBI:76358
IUPAC-Name 2-tert-Butyl-4-methoxyphenol
SMILES CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol
Schmelzpunkt 55°bis 65 °C
Menge 50 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,1547
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,methanol,chloroform,fats,and oils. Insoluble in water.
Formelmasse 180.25
Reinheit (%) 96%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Butylated hydroxyanisole