Learn More
2-[3-(Trifluormethyl)phenyl]ethylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491119
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15491119 1 g 1 Gramm
15401129 5 g 5 Gramm
15411129 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491119 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64084.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 52516-30-0 | C9H10F3N | 189.181 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52516-30-0
Summenformel C9H10F3N
Molekulargewicht (g/mol) 189.181
MDL-Nummer MFCD00040756
InChI-Schlüssel BPVYCXMGJPKOTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-trifluoromethyl phenyl ethanamine, 3-trifluoromethyl phenethylamine, 2-3-trifluoromethylphenyl ethylamine, 2-3-trifluoromethyl phenyl ethylamine, phenethylamine, m-trifluoromethyl, m-trifluoromethylphenethylamine, m-trifluoromethyl phenethylamine, benzeneethanamine, 3-trifluoromethyl, 2-3-trifluoromethylphenyl-ethylamine
PubChem CID 104223
IUPAC-Name 2-[3-(trifluormethyl)phenyl]ethanamin
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.18 g/mL
Siedepunkt 113°C (22 mmHg)
Brechungsindex 1.4645
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 4398117
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 189.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit