Learn More
2-(4-((2-Oxocyclopentyl)methyl)phenyl)propanoic acid, 97%, BLD Pharm™
Catalog No. 31426653
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge
31426653 100 g
31419890 500 g
31415245 1 g
31416598 25 g
31424279 10 g
31418390 100 mg
31417377 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Catalog No. 31426653 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD136713100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
Chemischer Name oder Material 2-(4-((2-Oxocyclopentyl)methyl)phenyl)propanoic acid
CAS 68767-14-6
Summenformel C15H18O3
MDL-Nummer MFCD00864331
Menge 100 g
SMILES CC(C1=CC=C(CC2C(CCC2)=O)C=C1)C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 246.30
Reinheit (%) 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.