Learn More
2,4,5-Tribromimidazol, 97 %, Thermo Scientific™
23.00 € - 82.90 €
Chemische Identifikatoren
CAS 2034-22-2
Summenformel C3HBr3N2
Molekulargewicht (g/mol) 304.767
MDL-Nummer MFCD00005184
InChI-Schlüssel JCGGPCDDFXIVQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5-tribromoimidazole, 1h-imidazole, 2,4,5-tribromo, imidazole, 2,4,5-tribromo, 2,4,5-tribromoimidazo, tribromoimidazole, pubchem7150, 2,5-tribromoimidazole, acmc-1cmbx, timtec-bb sbb001252, imidazole,4,5-tribromo
PubChem CID 16253
IUPAC-Name 2,4,5-Tribrom-1H-Imidazol
SMILES C1(=C(N=C(N1)Br)Br)Br
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11387565
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
L05716.06
5g
23.00 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11397565
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
L05716.14
25g
82.90 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 09-02-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
2034-22-2
304.767
JCGGPCDDFXIVQB-UHFFFAOYSA-N
16253
C1(=C(N=C(N1)Br)Br)Br
C3HBr3N2
MFCD00005184
2,4,5-tribromoimidazole, 1h-imidazole, 2,4,5-tribromo, imidazole, 2,4,5-tribromo, 2,4,5-tribromoimidazo, tribromoimidazole, pubchem7150, 2,5-tribromoimidazole, acmc-1cmbx, timtec-bb sbb001252, imidazole,4,5-tribromo
2,4,5-Tribrom-1H-Imidazol
Spezifikation
2,4,5-Tribromoimidazole
∽210°C (decomposition)
MFCD00005184
UN2811
2,4,5-tribromoimidazole, 1h-imidazole, 2,4,5-tribromo, imidazole, 2,4,5-tribromo, 2,4,5-tribromoimidazo, tribromoimidazole, pubchem7150, 2,5-tribromoimidazole, acmc-1cmbx, timtec-bb sbb001252, imidazole,4,5-tribromo
JCGGPCDDFXIVQB-UHFFFAOYSA-N
2,4,5-Tribrom-1H-Imidazol
16253
97%
2034-22-2
C3HBr3N2
Odorless
115314
5g
C1(=C(N=C(N1)Br)Br)Br
304.767
304.78