Learn More
2,4,5-Trichlorpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11338866
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
5750-76-5
C4HCl3N2
183.416
MFCD03788200
GIKMWFAAEIACRF-UHFFFAOYSA-N
2,5,6-trichloropyrimidine, 2,4,5-trichloro-pyrimidine, trichloropyrimidine, pyrimidine, 2,4,5-trichloro, 2,4,5-trichlorpyrimidin, pubchem5302, zlchem 1349, pyrimidine, trichloro, acmc-209lys, 2,5-trichloropyrimidine
237259
2,4,5-Trichlorpyrimidin
C1=C(C(=NC(=N1)Cl)Cl)Cl
5750-76-5
C4HCl3N2
183.416
MFCD03788200
GIKMWFAAEIACRF-UHFFFAOYSA-N
2,5,6-trichloropyrimidine, 2,4,5-trichloro-pyrimidine, trichloropyrimidine, pyrimidine, 2,4,5-trichloro, 2,4,5-trichlorpyrimidin, pubchem5302, zlchem 1349, pyrimidine, trichloro, acmc-209lys, 2,5-trichloropyrimidine
237259
2,4,5-Trichlorpyrimidin
C1=C(C(=NC(=N1)Cl)Cl)Cl
2,4,5-Trichloropyrimidine is used in the synthesis of potent and selective anaplastic lymphoma kinase (ALK-5) inhibitors, used as an anti-tumor treatment. It is also used in the synthesis of EGFR inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,5-Trichlorpyrimidin wird bei der Synthese von potenten und selektiven anaplastischen Lymphom-Kinase-(ALK-5)-Inhibitoren eingesetzt, die zur Tumorbehandlung eingesetzt werden. Es wird auch bei der Synthese von EGFR-Inhibitoren verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,4,5-Trichloropyrimidine
Dichte 1.6
Siedepunkt 84°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.573
Menge 1 g
UN-Nummer UN1760
Beilstein 4449
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 183.43
Reinheit (%) 98%