Learn More
2,4,5-Trifluor-3-Methoxybenzoylchlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10756633
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10756633 10 g 10 Gramm
10163184 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10756633 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB02064EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 112811-66-2
Summenformel C8H4ClF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 224.563
InChI-Schlüssel JVQSZTJTWSUJCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-2,4,5-trifluorobenzoyl chloride, pubchem8384, acmc-1c4v9, 2,4,5-trifluoro-3-methoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride,2,4,5-trifluoro-3-methoxy, benzoyl chloride, 2,4,5-trifluoro-3-methoxy, 2,4,5-trifluoro-3-methoxybenzoyl chloride, 2,4,5-tris fluoranyl-3-methoxy-benzoyl chloride
PubChem CID 2775281
IUPAC-Name 2,4,5-Trifluor-3-methoxybenzoylchlorid
SMILES COC1=C(C(=CC(=C1F)F)C(=O)Cl)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4, 5-Trifluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 10 g
Formelmasse 224.56
Reinheit (%) 97%