Learn More
2,4,5-Trifluorbenzylbromid, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4,5-Trifluorobenzyl bromide |
| Brechungsindex | 1.508 |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Beilstein | 8312091 |
| Synonym | 2,4,5-trifluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2,4,5-trifluorobenzene, 2,4,5-trifluorobenzylbromide, 2,4,5-trifluoro benzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-2,4,5-trifluoro, alpha-bromo-2,4,5-trifluorotoluene, 2, 4, 5-trifluorobenzyl bromide, pubchem3026, 1-bromomethyl-2,4,5-trifluoro-benzene, acmc-1c0kl |
| Formelmasse | 225.01 |
| Reinheit (%) | 98% |