Learn More
2,4,5-Trifluorphenylylborsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11925791 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11925791 5 g 5 Gramm
11935791 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11925791 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 393800050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 247564-72-3
Summenformel C6H4BF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 175.90
MDL-Nummer MFCD01863165
InChI-Schlüssel KCHHKNCSISEAAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5-trifluorophenyl boronic acid, 2,4,5-trifluorobenzeneboronic acid, boronic acid, b-2,4,5-trifluorophenyl, boronic acid, 2,4,5-trifluorophenyl, 2,4,5-trifluorophenylboronicacid, pubchem1787, acmc-1cd74
PubChem CID 2783133
IUPAC-Name (2,4,5-trifluorphenyl)Boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC(F)=C(F)C=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4, 5-Trifluorophenylboronic acid
Schmelzpunkt 118.0°C to 119.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel F3C6H2B(OH)2
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 175.9
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,5-Trifluorophenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke