Learn More
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480843
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11480843 1 g 1 Gramm
11490843 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480843 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13283.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00 €
    115.65 € / 1 Gramm
    Sparen 12.35 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyd, 97 %, C7H6O4, CAS-Nummer 35094-87-2, Benzaldehyd, 2,4,5-Trihydroxy, Benzaldehyd, 2,4,5-Trihydroxy, acmc-1ag53, 4,5-Dihydroxy-salicylaldehyd, 2,4,5-Trihydroxybenzaldehyd, 2,4,5-Trihydroxybenzaldehyd, 5 g, 2250084, 154,12, H315-H319-H335
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35094-87-2
Summenformel C7H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 154.12
MDL-Nummer MFCD00016592
InChI-Schlüssel WNCNWLVQSHZVKV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 643387
IUPAC-Name 2,4,5-Trihydroxybenzaldehyd
SMILES OC1=CC(O)=C(C=O)C=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
Schmelzpunkt ∼230°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 2250084
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Synonym benzaldehyde, 2,4,5-trihydroxy, acmc-1ag53, 4,5-dihydroxy-salicylaldehyde, 2,4,5-trihydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde,2,4,5-trihydroxy, 2,4,5-trihydroxybenzaldehyde
Formelmasse 154.12
Reinheit (%) 97%