Learn More
2,4,5-Trimethoxybenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489576
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489576 50 g 50 Gramm
11479576 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489576 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19324.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 490-64-2 | C10H11O5 | 211.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 490-64-2
Summenformel C10H11O5
Molekulargewicht (g/mol) 211.19
MDL-Nummer MFCD00002435
InChI-Schlüssel KVZUCOGWKYOPID-UHFFFAOYSA-M
Synonym asaronic acid, benzoic acid, 2,4,5-trimethoxy, asarylic acid, calamonic acid, acmc-209ket, 2,4,5-trimethoxybenzoicacid, ksc489o7d, 2,4,5-trimethoxy-benzoic acid, 2,4,5-trimethoxybenzoic acid, alpha-hydroxyphenylacetic acid; amygdalic acid; alpha-hydroxyphenylacetic acid; alpha-hydroxy-benzeneacetic acid
PubChem CID 10276
SMILES COC1=CC(OC)=C(C=C1OC)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,5-Trimethoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 143°C to 145°C
Menge 50 g
IUPAC-Name 2,4,5-trimethoxybenzoate
Formelmasse 212.2
Reinheit (%) 99%