Learn More
2,4,5-Trimethoxybenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024519
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11479576
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19324.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 490-64-2 | C10H11O5 | 211.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 490-64-2
Summenformel C10H11O5
Molekulargewicht (g/mol) 211.19
MDL-Nummer MFCD00002435
InChI-Schlüssel KVZUCOGWKYOPID-UHFFFAOYSA-M
Synonym asaronic acid, benzoic acid, 2,4,5-trimethoxy, asarylic acid, calamonic acid, acmc-209ket, 2,4,5-trimethoxybenzoicacid, ksc489o7d, 2,4,5-trimethoxy-benzoic acid, 2,4,5-trimethoxybenzoic acid, alpha-hydroxyphenylacetic acid; amygdalic acid; alpha-hydroxyphenylacetic acid; alpha-hydroxy-benzeneacetic acid
PubChem CID 10276
SMILES COC1=CC(OC)=C(C=C1OC)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,5-Trimethoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 143°C to 145°C
Menge 10 g
IUPAC-Name 2,4,5-Trimethoxybenzoat
Formelmasse 212.2
Reinheit (%) 99%