Learn More
2,4,6-Tri-tert-butylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10419052 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10419052
Marke: Thermo Scientific Acros 139330050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 732-26-3 | C18H30O | 262.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 732-26-3
Summenformel C18H30O
Molekulargewicht (g/mol) 262.44
MDL-Nummer MFCD00008821
InChI-Schlüssel PFEFOYRSMXVNEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-tri-tert-butylphenol, voidox, alkofen b, 2,4,6-tris tert-butyl phenol, 2,4,6-tri-t-butylphenol, phenol, 2,4,6-tris 1,1-dimethylethyl, phenol, 2,4,6-tri-tert-butyl, 2,4,6-tris 1,1-dimethylethyl phenol, unii-99j2vic675, tris 1,1-dimethylethyl phenol
PubChem CID 12902
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(O)C(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4, 6-Tri-tert-butylphenol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 129°C to 132°C
Siedepunkt 277°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(CH3)3C]3C6H2OH
Menge 5 g
UN-Nummer 3077
Beilstein 06, IV, 3539
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
IUPAC-Name 2,4,6-Tri-tert-butylphenol
Formelmasse 262.42
Reinheit (%) 97%