Learn More
2,4,6-Tri-tert-butylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10525401 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10525401 50 g Kunststoffflasche 50 Gramm
10419052 5 g Glasflasche 5 Gramm
10510234 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10525401 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 139330500
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 732-26-3 | C18H30O | 262.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 732-26-3
Summenformel C18H30O
Molekulargewicht (g/mol) 262.44
MDL-Nummer MFCD00008821
InChI-Schlüssel PFEFOYRSMXVNEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-tri-tert-butylphenol, voidox, alkofen b, 2,4,6-tris tert-butyl phenol, 2,4,6-tri-t-butylphenol, phenol, 2,4,6-tris 1,1-dimethylethyl, phenol, 2,4,6-tri-tert-butyl, 2,4,6-tris 1,1-dimethylethyl phenol, unii-99j2vic675, tris 1,1-dimethylethyl phenol
PubChem CID 12902
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(O)C(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4, 6-Tri-tert-butylphenol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 129°C to 132°C
Siedepunkt 277°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel [(CH3)3C]3C6H2OH
Menge 50 g
UN-Nummer 3077
Beilstein 06, IV, 3539
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
IUPAC-Name 2,4,6-tri-tert-butylphenol
Formelmasse 262.42
Reinheit (%) 97%