Learn More
2,4,6-Tribrom--methylanilin,3-methylanilin, 98+ %
Artikelnummer. 11404144
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11404144 5 g 5 Gramm
11414144 25 g 25 Gramm
11424144 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404144 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12501.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71642-16-5
Summenformel C7H6Br3N
Molekulargewicht (g/mol) 343.844
MDL-Nummer MFCD00014768
InChI-Schlüssel KDZKZKWJNMBNAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2,4,6-tribromoaniline, 2,4,6-tribromo-m-toluidine, 3-methyl-2,4,6-tribrom-anilin, 2,4,6-tribromo-3-methylphenylamine, benzenamine,2,4,6-tribromo-3-methyl, 2,4,6-tris bromanyl-3-methyl-aniline, 2,4,6-tribromo-3-methylaniline, 98+%
PubChem CID 144499
IUPAC-Name 2,4,6-tribrom-3-methylanilin
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1Br)Br)N)Br
Specifica
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Tribromo-3-methylaniline
Schmelzpunkt 99°C to 102°C
Menge 5 g
Beilstein 3252610
Formelmasse 343.84
Reinheit (%) ≥98%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.