Learn More
2,4,6-Tribromoanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419683
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11419683 500 g 500 Gramm
11409683 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419683 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12453.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 147-82-0 | C6H4Br3N | 329.82 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147-82-0
Summenformel C6H4Br3N
Molekulargewicht (g/mol) 329.82
MDL-Nummer MFCD00007634
InChI-Schlüssel GVPODVKBTHCGFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,4,6-tribromo, s-tribromoaniline, 2,4,6-tribromophenylamine, 2,4,6-tribromobenzenamine, sym-tribromoaniline, aniline tribromide, tribromoaniline, usaf do-43, aniline, 2,4,6-tribromo, 2,4,6-tribomoaniline
PubChem CID 8986
IUPAC-Name 2,4,6-Tribromanilin
SMILES NC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Tribromoaniline
Schmelzpunkt 118°C to 122°C
Dichte 2.35
Siedepunkt 300°C
Menge 500 g
Beilstein 2209258
Merck Index 14,9610
Formelmasse 329.83
Reinheit (%) 98%