Learn More
2,4,6-Tribromanisol, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15491998
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Código de producto. Menge unitSize
15491998 1 g 1 Gramm
15402008 5 g 5 Gramm
15412008 25 g 25 Gramm
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15491998
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H55684.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 607-99-8
Summenformel C7H5Br3O
Molekulargewicht (g/mol) 344.83
MDL-Nummer MFCD00192510
InChI-Schlüssel YXTRCOAFNXQTKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-tribromoanisole, anisole, 2,4,6-tribromo, benzene, 1,3,5-tribromo-2-methoxy, unii-do7m3m4lx5, 1,3,5-tribromo-2-methoxy-benzene, methyl 2,4,6-tribromophenyl ether, do7m3m4lx5, 2,6-tribromoanisole, anisole,4,6-tribromo, acmc-209mm5
PubChem CID 11839
IUPAC-Name 1,3,5-Tribromo-2-Methoxybenzol
SMILES COC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Tribromoanisole
Schmelzpunkt 84°C to 88°C
Farbe Braun bis Weiß
Siedepunkt 297°C to 299°C
Menge 1 g
Beilstein 2210361
Formelmasse 344.83
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Fest
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.