Learn More
2,4,6-Tribromophenyl caproate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490926
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16490926 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16490926 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101506
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 2,4,6-Tribromophenyl caproate (2,4,6-tribromophenyl caproic acid ester) is an anti-fungal agent.
2,4,6-Tribromophenyl caproate (2,4,6-tribromophenyl caproic acid ester) is an anti-fungal agent.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Tribromophenyl caproate
Physikalische Form Liquid
CAS 16732-09-5
Farbe Colorless
Menge 200 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C12H13Br3O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (116.57 mM)
SMILES CCCCCC(OC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br)=O
Molekulargewicht (g/mol) 428.94
Formelmasse 428.94
Reinheit (%) 98.29%
Güte Research