Learn More
2,4,6-Trichlorphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081629
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
250 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11444100
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11681.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 88-06-2 | C6H3Cl3O | 197.439 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
2,4,6-Trichlorphenol ist ein Antiseptikum, ein Entblätterungsmittel und ein Konservierungsmittel für Klebstoffe sowie ein chemisches Zwischenprodukt zur Schimmelbekämpfung und ein Lösungsmittel für Polyesterfasern.
Löslichkeit
In Wasser löslich (0.8 g/l).
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-06-2
Summenformel C6H3Cl3O
MDL-Nummer MFCD00002172
InChI-Schlüssel LINPIYWFGCPVIE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6914
ChEBI CHEBI:28755
IUPAC-Name 2,4,6-Trichlorphenol
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trichlorophenol
Schmelzpunkt 63°C to 68°C
Dichte 1.675
Siedepunkt 245°C to 246°C
Flammpunkt 99°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Geruch Phenol-like
Menge 100 g
UN-Nummer UN2020
Beilstein 776729
Merck Index 14,9644
Synonym dowicide 2 s, phenachlor, phenol, 2,4,6-trichloro, omal, phenaclor, rcra waste number u231, dowcide 2s, 1,3,5-trichloro-2-hydroxybenzene, 2,4,6-trichlorfenol, unii-mhs8c5bauz
Löslichkeitsinformationen Soluble aq. soln.(0.8 g/L).
SMILES OC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1Cl
Molekulargewicht (g/mol) 197.44
Formelmasse 197.45
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,6-Trichlorophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,4,6-Trichlorophenol